Learn More
Strontiumchlorid,6-Hydrat, magnesiumarm, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588214 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15588214 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15588214 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 403601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.03 €
    303.04 € / 500 Gramm
    Sparen 106.99 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-70-4
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontiumchlorid
Namenshinweis 6-Hydrate, magnesiumarm
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.96 kg
Summenformel Cl2H12O6Sr
Formelmasse 266.62
Reinheit (%) 99.0 to 103.0%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate