Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10589823 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10589823 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10349220 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10589823 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 315085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    89.65 € / 500 Gramm
    Sparen 18.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifications
Chemischer Name oder Material Strontium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 115.0°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 266.62
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Strontium chloride hexahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.