Specifications
| Schmelzpunkt | 115°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Formelmasse | 266.62g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Safety and Handling
Product Identifier
- Strontium chloride hexahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate, Strontium chloride (SrCl2)