Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Strontiumchlorid-Hexahydrat |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Strukturformel | SrCl2 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 266.62 |
| Reinheit (%) | 99.0 bis 102.0 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?