Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30425175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425175 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6876505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Chloride Hexahydrate
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Menge 5 g
Synonym Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
IUPAC-Name Dichlorostrontiumhexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 266.62
Formelmasse 265.9067