Learn More
Strontiumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30427542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427542 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68767850G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Chloride
CAS 10476-85-4
Summenformel SrCl2
Menge 50 g
Synonym Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sr+2]
IUPAC-Name Strontiumdichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 158.53
Formelmasse 157.8433