Learn More
Strontium-Granulat, 19 mm (0.76 Zoll )& unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388677 100 g 100 Gramm
11378677 5 g 5 Gramm
11368677 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035789.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strontium-Granulat, 99 %, Sr, CAS-Nummer 740-24-6, Atom, Granulat, max. 19 mm (0,76 Zoll), Metallbasis, estroncio, Strontium, Klumpen, Stücke, dendritisch, Stück, yzs2RPE8le, Strontium, elementar, Strontium, destillierte dendritische Stücke, unii-yzs2RPE8le, 100 g, (Metallbasis), CHEBI:33324, weiß bis gelb
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argon mit dünner Ölschicht verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-24-6
Summenformel Sr
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
MDL-Nummer MFCD00134060
InChI-Schlüssel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC-Name Strontium
SMILES [Sr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium granules
Farbe Weiß bis gelb
Menge 100 g
Partikelgröße 19mm (0.76 in.) & down
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3208
Reinheit (%) 99%