Learn More
Strontiumhexafluor-2,4-pentandionat, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 220°C (0.02mmHg)(sublimation) |
| Chemischer Name oder Material | Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate |
| Schmelzpunkt | ∼260°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | Strontium(2+) bis(1,1,1,1,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-Olat) |
| Formelmasse | 501.75 |