Learn More
Strontium-Isotopenstandard: Senior @ 100 μg/ml in 2% HNO3 (natürliche Häufigkeit), VHG™
Artikelnummer. 30003165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003165 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003165 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLISSR50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Strontium-Isotopenstandard: Senior @ 100 μg/ml in 2% HNO3 (Natürliche Häufigkeit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium
CAS 7440-24-6
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Strontium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Sr
Synonym Sr
InChI-Formel InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC-Name Strontium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
Menge 50 mL
Formelmasse 87,906 g/mol