Learn More
Strontium-Molybdänoxid, 99.9 % (ohne Ba), Ba < 0.3 %; Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904546
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11383748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040238.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13470-04-7 | SrMoO4
It is used as an optical material for a small range of special applications, for example, as an optical coating on lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13470-04-7
Summenformel SrMoO4
MDL-Nummer MFCD00049550
Synonym Strontium molybdate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium molybdenum oxide
Schmelzpunkt (decomposition)
Namenshinweis Ba < 0.3%
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (excluding Ba)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acid
Formelmasse 247.56
Dichte 4.54