Learn More
Strontiumoxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334477 500 g 500 Gramm
11324477 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11334477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039573.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 814-95-9 | Molecular Formula: C2O4Sr | Molecular Weight: 175.638 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-95-9
Summenformel C2O4Sr
Molekulargewicht (g/mol) 175.638
MDL-Nummer MFCD00050803
InChI-Schlüssel KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium oxalate, unii-7iaw7e69ni, 7iaw7e69ni, strontium oxalate, src2o4, ethanedioic acid, strontium salt 1:1, oxalic acid, monostrontium salt, strontium 2+ ion oxalate, oxalic acid, strontium salt 1:1 8ci
PubChem CID 69947
IUPAC-Name Strontium;oxalat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium oxalate
Menge 500 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid and nitric acid
Formelmasse 175.64
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver/Klumpen