Learn More
Strontiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049017
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11321839 250 g 250 Gramm
11311839 1 kg 1 Kilogramm
11301839 5 kg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11321839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012495.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1314-11-0 | OSr | 103.619 g/mol
In the manufacture of strontium salts, pyrotechnics, pigments, in greases and soaps and as a desiccant.Strontium oxide was used to make television picture tube glass. It finds application in glass, optic and ceramic industries. It is an active component of paint dryers. It is also used to prepare pure strontium upon heating with aluminum under vacuum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Bei der Herstellung von Strontiumsalzen, Pyrotechnik und Pigmenten, in Fetten und Seifen sowie als Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-11-0
Summenformel OSr
Molekulargewicht (g/mol) 103.619
MDL-Nummer MFCD00049558
InChI-Schlüssel UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518709
IUPAC-Name Strontiumoxid
SMILES O=[Sr]
Spezifikation
Siedepunkt ∼3000°C
Chemischer Name oder Material Strontium oxide
Schmelzpunkt 2430°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
UN-Nummer UN3262
Merck Index 14,8846
Löslichkeitsinformationen Soluble in fused potassium hydroxide; Insoluble in ether and acetone; Decomposes in water to Sr(OH)2 with evolution of heat;Slightly soluble in alcohol; Insoluble in acetone and ether.
Formelmasse 103.62
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.700 g/mL