Learn More
Strontiumperoxid, 12.3 % verfügbarer Sauerstoff, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452647
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15452647 1 kg 1 Kilogramm
15442647 250 g 250 Gramm
15462647 5 kg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15452647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046310.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-18-7
Summenformel O2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 119.618
MDL-Nummer MFCD00084686
InChI-Schlüssel UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
PubChem CID 14807
IUPAC-Name Strontium; Peroxid
SMILES [O-][O-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium peroxide
Schmelzpunkt 215°C (decomposition)
Namenshinweis 12.3% available oxygen
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel SrO2
UN-Nummer UN1509
Merck Index 14,8847
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Formelmasse 119.62
Empfindlichkeit Moisture sensitive