Learn More
Strontiumranelat, TRC
Artikelnummer. 30414379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414379 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414379 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS687700100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Ranelate
CAS 135459-87-9
Summenformel C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr
Menge 100 mg
Synonym Bivalos','Distrontium renelate','Protelos','Protos','S 12911','S 12911-2 Strontium ranelate','5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2)
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
SMILES [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N
IUPAC-Name Distrontium;5-[Bis(carboxylatmethyl)amino]-3-(carboxylatmethyl)-4-cyanothiophen-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 513.49
Formelmasse 513.7957