Learn More
Strontium-Standardlösung für ICP, 1000μ g/ml in 2 % HNO3, Qualität: Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10290394 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10290394 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
10632333 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10290394 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLSR22Y
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sr1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-24-6 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel Sr
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
InChI-Schlüssel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC-Name Strontium
SMILES [Sr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Güte Assurance
Produkt nur für den Laborgebrauch