Learn More
Strontium-Standard: Sr @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17944266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944266 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17944266 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSR1000A50G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Strontium-Standard: Sr @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium
CAS 7440-24-6
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Strontium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Sr
Konzentration 1000 μg/g
Synonym Sr
InChI-Formel InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC-Name Strontium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
Menge 50 g
Formelmasse 87,906 g/mol