Learn More
Strontium-Standard: Sr @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17958009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17958009 250 mL 250 Milliliter
17977619 50 mL 50 Milliliter
17947219 500 mL 500 Milliliter
17968549 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17958009 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPSRN250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Strontium-Standard: Sr @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium
CAS 7440-24-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Strontium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Sr
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sr
InChI-Formel InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC-Name Strontium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
Menge 250 mL
Formelmasse 87.906 g/mol