Learn More
Strontiumtitanoxid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048751
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11341199 250 g 250 Gramm
11351199 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11341199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011399.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird in der Elektronik und in elektrischen Isolierungen verwendet
Strontium titanium oxide is used as a diamond stimulant and also used as a strontium-90 in radioisotope thermoelectric generators. It is used in the electronics and electrical insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium titanium oxide
Schmelzpunkt 2060°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and most solvents.
Formelmasse 183.51
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.810 g/mL