Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, zwei polierte Seiten, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Namenshinweis | Polished Two Sides |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Substrat |
| Menge | 5 Ea. |
| IUPAC-Name | Strontium(2+) Oxotitanbis (olat) |
| Geruch | Odorless |