Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 0.5 mm, zwei polierte Seiten, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355387
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
5 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11355387 1 Ea. 1 Stück
11345387 5 Ea. 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 11355387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042668.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished Two Sides
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge 1 Ea.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
Geruch Odorless