Learn More
Strontiumzirkoniumoxid, 99.3 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048981
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11321719 250 g 250 Gramm
11311719 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11321719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012346.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Mostly as intermediates( primary and secondary ). For chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-39-4
Summenformel O3SrZr
Molekulargewicht (g/mol) 226.84
MDL-Nummer MFCD00049555
InChI-Schlüssel FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 82852
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)zirkonium
SMILES [Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 9000°C
Chemischer Name oder Material Strontium zirconium oxide
Schmelzpunkt 2700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 226.84
Reinheit (%) 99.3%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.5 g/mL