Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminium-Heizblockeinsatz
Artikelnummer. 11895395
Ansicht ändern
Click to view available options
No. of Places:
12
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places unitSize
11895395 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11895395 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 3662055
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Präzisionsgefertigte Aluminium-Heizblöcke bieten hervorragende Temperaturgenauigkeit
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Konische Wells
Aufnahmevermögen 15 mm konische Rohre
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 12
Typ Dri-Block™ Einsatz
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1,89 in.
Tiefe (metrisch) Well 48 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0,59 in.
Durchmesser (metrisch) Well 15 mm