Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminium-Heizblockeinsatz
Click to view available options
No. of Places:
30
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
- Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Konische Wells |
| Aufnahmevermögen | 30 x 7 mm dia. and 10 x 9 mm dia. Tubes |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 30 |
| Typ | Dri-Block™ Einsatz |
| Tiefe (angloamerikanisch) Well | 1,50 in. |
| Tiefe (metrisch) Well | 38 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Well | 0,28 in. |
| Durchmesser (metrisch) Well | 7 mm |