Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Röhrchenstreifen
0,5 ml Röhrchen
1,5-ml-Röhrchen
10 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
12 mm-Fläschchen
13 mm Durchm. Fläschchen
13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
16 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
24 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
26 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
2 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
6 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
Flache Artikel
Probenbecher
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
No. of Places:
1
12
20
20 Positionen
30
5
6
8
80
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
- Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
- Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
- Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
- Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
- Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
- Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
- Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
- Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
- Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Konische Wells |
| Aufnahmevermögen | 13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 20 |
| Typ | Techne Dri-Block Einsatz |
| Enthält | Mit Thermometerbohrung |
| Röhrchengröße | 13 mm Durchm. |
| Tiefe (angloamerikanisch) Well | 1,89 in. |
| Tiefe (metrisch) Well | 48 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Well | 0,51 in. |
| Mehr anzeigen |