Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Artikelnummer. 12071602
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Röhrchenstreifen
0,5 ml Röhrchen
1,5-ml-Röhrchen
10 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
12 mm-Fläschchen
13 mm Durchm. Fläschchen
13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
16 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
24 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
26 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
2 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
6 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
Flache Artikel
Probenbecher
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
No. of Places:
1
12
20
20 Positionen
30
5
6
8
80
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12071602
Marke: Cole-Parmer™ 3662065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
  • Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
  • Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
  • Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
  • Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
  • Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
Abmessungen (T x B H)
  • Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
  • Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
  • Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
  • Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.1 oz.
Beschreibung Tapered Wells
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5 ml-Röhrchen
Aufnahmevermögen 1,5-ml-Röhrchen
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 20 Positionen
Typ Dri-Block Blockthermostat
Enthält 20 Bohrungen, 35 mm tief, verjüngt, mit Bohrung für Thermometer
Röhrchengröße 1.5 ml
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Tiefe (metrisch) 95 mm
Gewicht (metrisch) 0.01 kg