Learn More
Techne™ Stuart™ 96-Well PCR-Platten mit niedrigem Profil
Beschreibung
- Low profile design decreases dead space between the lid of the thermal cycler, increasing PCR efficiency
- Available in Black, White and Clear
- Non-sterile
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Profil | Niedrig |
| Menge | 25/Packung |