Learn More
Techne™ Stuart™ 96-Well PCR-Platten mit niedrigem Profil
Artikelnummer. p-8012877
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
13078523 Durchsichtig 25 Stück
13088523 Schwarz 25 Stück
13098523 Weiß 25 Stück
3 options
Artikelnummer. 13078523
Marke: Techne™ 1012527
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stuart™ 96-well Low Profile PCR Plates have shorter wells than the standard profile plates, decreasing the dead space between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.
  • Low profile design decreases dead space between the lid of the thermal cycler, increasing PCR efficiency
  • Available in Black, White and Clear
  • Non-sterile
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 25
Profil Niedrig
Menge 25/Packung