Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Zubehörset
Verbessern und erweitern Sie die Leistung Ihres Vortexmischers
Marke:  Cole-Parmer™ 04729-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11311990
  • 105.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Vortexmischer mit variabler Drehzahl.
Kit enthält:
  • 1x Kunststoffhalterung für Standard-Mikrotiterplatten
  • 1x runder Schaumstoffeinsatz für Becher und Kolben (Kapazität bis zu 500 ml),
  • 1x rechteckiger Schaumstoffeinsatz (fasst 8 x 0,2 ml-, 8 x 0,5 ml- und 16 x 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen)
  • 1x fester, rechteckiger Schaumstoffeinsatz (für kundenspezifische Bohrungen)
Bitte beachten Sie: Der Mikrotiterplatten-Halter SA8/1 sollte nicht bei Drehzahlen über 800 U/min verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
SA8-Vortexschüttler