Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Artikelnummer. 11466578
Click to view available options
No. of Places:
0
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11466578
Marke: Cole-Parmer™ 3661042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Blöcke eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Stuart™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium können in beliebiger Kombination verwendet werden.
  • Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Beschreibung Massiver Block
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 0
Typ Block