Learn More
Techne™ Aluminiumoxid für verflüssigte Sandbäder
Artikelnummer. 12054793
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Die Techne Serie von Flüssigkeitsbädern
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12054793
Marke: Techne™ 1620039
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erweitern Sie die Testmöglichkeiten, oder sorgen Sie mit diesen Teilen und Zubehörteilen für einen reibungslosen Betrieb Ihres Bades.
Spezifikation
Farbe Braun
Zur Verwendung mit (Geräte) Die Techne Serie von Flüssigkeitsbädern
Typ Alundum
Material Geschmolzenes Aluminiumoxid
Form Eckige, scharfe Kanten
Gewicht (metrisch) 25 kg