Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog-Rühr-Heizplatte
Artikelnummer. 16391776
Click to view available options
Beschreibung:
Blau
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16391776
Marke: Cole-Parmer™ CS152B
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 50 bis 1250 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Beschreibung Blau
Enthält (2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker
Gehäusematerial Blaues, pulverbeschichtetes Metall
Elektrische Anforderungen 230 V AC, 50/60 Hz
Reglertyp Analog
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Größe 6 x 6 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 450 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 18 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Wirkleistung 500 w
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 15 L
Rührbereich 50 bis 1250 U/min