Learn More
Cole-Parmer™ Analoger Stuart™ Röhrchenroller
Beschreibung
Erzeugt eine sanfte und dennoch wirkungsvolle Mischbewegung aus Schütteln und Rollen. Das Modell mit sechs Rollen zeichnet sich durch eine kleine Stellfläche aus, das Modell mit neun Rollen durch ein höheres Fassungsvermögen.
- Die Steuerung erfolgt durch einen einfachen Ein-/Ausschalter. Das Gerät läuft kontinuierlich mit der fest eingestellten Drehzahl von 33 U/min
- Empfohlen für das Mischen von Blutproben, zähflüssigen Substanzen und Feststoff-Flüssigkeit-Suspensionen, wenn es auf eine möglichst minimale Durchlüftung ankommt.
- Geräte können in Inkubatoren bis zu 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit bis zu 80 % oder in Kühlräumen bis zu 4 °C eingesetzt werden. Beide Rollmischer sind robust und können mühelos gereinigt werden. Die Rollen sind aus Kunststoff. In die Geräte integriert ist eine Tropfschale, in der ausgetretenes Material aufgefangen wird.
- Nahezu alle Röhrchengrößen, Bijoux, Universals und Fläschchen bis zu einem Durchmesser von 100 mm können eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 33 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz, 50 W |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 50 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 240 mm |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Länge (metrisch) | 340 mm |
| Breite (metrisch) | 595 mm |
| Reglertyp | Analog |
| Mehr anzeigen |