Learn More
Cole-Parmer™ Analoger Stuart™ Röhrchenroller
Artikelnummer. p-6858006
Change view
Click to view available options
Enthält:
6 Rollen
9 Rollen
Tiefe (metrisch):
240 mm
375 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält Tiefe (metrisch) unitSize
11496488 6 Rollen 240 mm 1 Stück
11416498 9 Rollen 375 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11496488
Marke: Cole-Parmer™ 0465302
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erzeugt eine sanfte und dennoch wirkungsvolle Mischbewegung aus Schütteln und Rollen. Analoge Bibby Scientific™ Stuart™ Röhrchenroller können in Inkubatoren bis zu 60 °C und Luftfeuchtigkeit bis zu 80 % und in Kühlräumen bis zu 4 °C verwendet werden.
Erzeugt eine sanfte und dennoch wirkungsvolle Mischbewegung aus Schütteln und Rollen. Das Modell mit sechs Rollen zeichnet sich durch eine kleine Stellfläche aus, das Modell mit neun Rollen durch ein höheres Fassungsvermögen.
  • Die Steuerung erfolgt durch einen einfachen Ein-/Ausschalter. Das Gerät läuft kontinuierlich mit der fest eingestellten Drehzahl von 33 U/min
  • Empfohlen für das Mischen von Blutproben, zähflüssigen Substanzen und Feststoff-Flüssigkeit-Suspensionen, wenn es auf eine möglichst minimale Durchlüftung ankommt.
  • Geräte können in Inkubatoren bis zu 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit bis zu 80 % oder in Kühlräumen bis zu 4 °C eingesetzt werden. Beide Rollmischer sind robust und können mühelos gereinigt werden. Die Rollen sind aus Kunststoff. In die Geräte integriert ist eine Tropfschale, in der ausgetretenes Material aufgefangen wird.
  • Nahezu alle Röhrchengrößen, Bijoux, Universals und Fläschchen bis zu einem Durchmesser von 100 mm können eingesetzt werden.
Spezifikation
Drehzahlbereich 33 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 50 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 50 W
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) 340 mm
Breite (metrisch) 595 mm
Reglertyp Analog
Modell SRT6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchgehender Leisebetrieb, kann in kalten Räumen oder in Inkubatoren verwendet werden
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis zu 80 %
Enthält 6 Rollen
Verpackungsmenge Je 1