Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Artikelnummer. p-8012840
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Tiefe (metrisch) Well:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Well Tiefe (metrisch) Well No. of Places unitSize
11496588 30 mm 47 mm 4 1 Stück
11486588 25,5 mm 47 mm 6 1 Stück
11426598 28 mm 47 mm 6 1 Stück
11416588 19,5 mm 47 mm 8 1 Stück
11426588 10,5 mm 33 mm 20 1 Stück
11476578 10 mm 47 mm 20 1 Stück
11486578 12,6 mm 47 mm 20 1 Stück
12088493 12,6 mm 33 mm 20 1 Stück
11496578 13,5 mm 47 mm 20 1 Stück
11406588 16,5 mm 47 mm 12 -
11446588 10,7 mm 14 mm 20 1 Stück
11456588 7,8 mm 14 mm 30 1 Stück
11466588 61 mm 14 mm 48 1 Stück
13 options
Product Code. 11496588
Brand: Cole-Parmer™ 3661059
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Blöcke eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Stuart™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium können in beliebiger Kombination verwendet werden.
  • Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Specifications
Beschreibung Fasst 4 Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
Aufnahmevermögen 4 x 30 mm-Röhrchen
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 4
Typ Block
Tiefe (metrisch) Well 47 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 1,18 in.
Durchmesser (metrisch) Well 30 mm