Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Click to view available options
No. of Places:
384
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
- Aus eloxiertem Aluminium
- Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für 384-Well-Platten |
| Aufnahmevermögen | 384-Well-Platte |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 384 |
| Typ | Block |