Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridisierungsflaschen aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer breiten Palette an Zubehör für Ihr Cole-Parmer Hybridisierungsinkubator.
- Wählen Sie aus verschiedenen Drehspieß- und Flaschengrößen das passende Modell für Ihre spezifische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyester |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,3 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 33,6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kappe |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,7 in. |
| Verpackung | Je 1 |
| Länge (metrisch) | 170 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Hybridisierungsflasche |
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?