Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Konzentrator/Verdampfer
Artikelnummer. 11416578
Change view
Click to view available options
Typ:
Probenkonzentrator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11416578 Probenkonzentrator 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11416578
Marke: Cole-Parmer™ 3661099
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Schaffung optimaler Bedingungen für schnelle und effiziente Verdampfungen. Stuart™ Konzentrator-Verdampfer sind eine schnelle und bequeme Möglichkeit für die gleichzeitige Konzentration mehrere Proben mit einem Heizblock.
  • Schnelle und effiziente Probenkonzentration
  • Geeignet für alle Schlauchkonfigurationen
  • Nur kompatibel mit Stuart Dreiblockheizern
  • Optionale PTFE-Beschichtung für korrosiven Lösungen
Spezifikation
Typ Probenkonzentrator
Zur Verwendung mit (Geräte) SBH130D/3 und SBH200D/3