Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digitale Heizplatte
Artikelnummer. 16391756
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Beschreibung:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16391756
Marke: Cole-Parmer™ CD150B
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Gehäusematerial Blaues, pulverbeschichtetes Metall
Beschreibung Blau
Deckplattenmaterial Keramik
Reglertyp Digital
Größe 6 x 6 in.
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 450 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 11,75 in.
Tiefe (metrisch) 30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 18 cm
Wirkleistung 500 w
Elektrische Anforderungen 230 VAC, 50/60 Hz
Enthält Netzkabel mit Stecker
Anzahl Positionen 1
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Zertifizierung/Konformität CE
Warranty 3 Jahre
Display Digital