Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Scheibe
Artikelnummer. 11436558
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 12 Röhrchen
Für 20 Gläser
Für 30 Röhrchen mit 26 mm Durchmesser
Für 40 Mikrozentrifugenröhrchen
Für 63 Röhrchen mit 12mm Durchmesser
Für 63 Röhrchen, Durchmesser: 16mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11436558 Für 63 Röhrchen, Durchmesser: 16mm 1 Stück
12027144 Für 12 Röhrchen 1 Stück
11416558 Für 20 Gläser 1 Stück
11446558 Für 30 Röhrchen mit 26 mm Durchmesser 1 Stück
11406558 Für 40 Mikrozentrifugenröhrchen 1 Stück
12037144 Für 63 Röhrchen mit 12mm Durchmesser 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11436558
Marke: Cole-Parmer™ 0007719
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Röhrchenhalter eignen sich für verschiedene Röhrchen. Stuart™ Scheiben lassen sich schnell und einfach ohne Werkzeuge ausbauen und austauschen.
Wählen Sie die Röhrchenhalterung(en), die für Ihre Röhrchengröße(n) geeignet ist/sind
Spezifikation
Produkttyp Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 63 Röhrchen, Durchmesser: 16mm
Anzahl Positionen 63