Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Scheibe
Artikelnummer. p-8012889
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 12 Röhrchen
Für 20 Gläser
Für 30 Röhrchen mit 26 mm Durchmesser
Für 40 Mikrozentrifugenröhrchen
Für 63 Röhrchen mit 12mm Durchmesser
Für 63 Röhrchen, Durchmesser: 16mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12027144
Marke: Cole-Parmer™ 0007713
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Röhrchenhalter eignen sich für verschiedene Röhrchen. Stuart™ Scheiben lassen sich schnell und einfach ohne Werkzeuge ausbauen und austauschen.
  • Sobald der Röhrchenhalter angebracht wurde, können Röhrchen einfach im Halter platziert werden, in dem sie sicher gehalten werden
  • Halter SB3/1, SB3/2 und SB3/3 bewegen sich kopfüber
Spezifikation
Aufnahmevermögen Zentrifugenröhrchen
Röhrchenkapazität 12 x 50 ml
Produkttyp Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 12 Röhrchen
Anzahl Positionen 12 Röhrchen