Learn More
Techne™ Dri-Block™ digitale Blockheizung
Artikelnummer. 11563799
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
3
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Blöcke unitSize
11563799 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11563799 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 1012167
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie ein Heizelement und dann Blöcke die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen aus
  • Heizgerät mit optimierter Präzision und ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch
  • Schließen Sie das Heizelement über einen RS-232-Anschluss an Ihren Computer an
  • Betrieb mit 230 V Wechselstrom
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 100 °C
Typ Trockenbad/Block
Aufheizgeschwindigkeit 30 bis 100 °C
Anzahl Blöcke 3
Temperaturstabilität Bei 40 °C ±0.05 °C; bei 100 °C ±0.1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 279 x 260 x 105 mm
Länge (metrisch) 279 mm
Breite (metrisch) 260 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Versandgewicht (metrisch) 6 kg
Gewicht (metrisch) 6 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 450 w
Frequenz 50 bis 60 Hz