Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Trommel
Click to view available options
Anzahl Positionen:
1
2
4
240
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Flaschen mit 120 mm Durchm.
Flaschen mit 120 mm Durchmesser
Für 19000 Clip-Halter
Für zwei konische 250 ml Kolben/Reagenzflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ändern Sie die Kapazität Ihres Rotators mit diesen austauschbaren Trommeln.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For changing your rotator's capacity |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschen mit 120 mm Durchm. |
| Anzahl Positionen | 4 |