Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Block für Trockenbad
Artikelnummer. 11406578
Change view
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Dual-Steuerung Digital
Anzahl Blöcke:
2
3
Temperaturbereich (metrisch):
+ 8 bis 130 °C
+8 bis 130 °C
+8 bis 200 °C
50°bis 200 °C
8 bis 130 °C
8 °C bis 200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Reglertyp Anzahl Blöcke Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11406578 Digital 2 + 8 bis 130 °C -
12087204 Analog 2 + 8 bis 130 °C 1 Stück
11476568 Digital 2 +8 bis 130 °C 1 Stück
12097204 Digital 3 8 bis 130 °C 1 Stück
11486568 Digital 2 8 °C bis 200 °C 1 Stück
11496568 Digital 3 +8 bis 200 °C 1 Stück
11920925 Dual-Steuerung Digital 2 50°bis 200 °C 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 11406578
Marke: Cole-Parmer™ 3661031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung komplett mit Blockextraktionswerkzeug. Bibby Scientific™ Stuart™ Trockenbad-Block bietet gleichmäßige und stabile Temperaturen und arbeitet bei Temperaturen von bis zu 130 °C.
  • 130 °C Höchsttemperatur
  • Einheitliche und stabile Temperaturen
  • Lieferung komplett mit Blockabziehwerkzeug, jedoch ohne Aluminiumblöcke, die separat bestellt werden müssen
Spezifikation
Reglertyp Digital
Beschreibung Digital setting and display, 2 blocks with independent temperature control, saves space.
Zur Verwendung mit (Geräte) Digitaler Blockthermostat
Aufnahmevermögen Heating Blocks
Material Metall
No. of Places 2 Blöcke
Steckertyp UK
Temperaturbereich (metrisch) + 8 bis 130 °C
Typ Trockenbadblock
Display LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for applications where samples have to be transferred between two temperatures very quickly.
Anzahl Blöcke 2
Temperaturstabilität Bei 37 °C ±0.1 °C
Temperaturgleichförmigkeit Im Block bei 37 °C ±0.1 °C, im Block bei 130 °C ±1 °C
Breite (angloamerikanisch) 12.2 in.
Breite (metrisch) 310 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.5 in.
Höhe (metrisch) 115 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 11 in.
Tiefe (metrisch) 280 mm
Gewicht (metrisch) 2.9 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 2 x 150 W
Frequenz 50 Hz