Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Block für Trockenbad
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Dual-Steuerung Digital
Anzahl Blöcke:
2
3
Temperaturbereich (metrisch):
+ 8 bis 130 °C
+8 bis 130 °C
+8 bis 200 °C
50°bis 200 °C
8 bis 130 °C
8 °C bis 200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die präzise Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikrozentrifugenröhrchen sowie Küvetten und Mikrotiterplatten entwickelt.
- Auswahl zwischen Höchsttemperaturen von 130 °C oder 200 °C
- Digitale Einstellung und Anzeige
- Einheitliche und stabile Temperaturen
- Die empfindliche elektronische Steuerung gewährleistet ausgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit.
- Erwärmt sich in weniger als 12Minuten auf 100 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Digital |
| Aufnahmevermögen | Heating Blocks |
| Material | Metall |
| No. of Places | 3 Blöcke |
| Steckertyp | UK |
| Temperaturbereich (metrisch) | +8 bis 200 °C |
| Typ | Trockenbadblock |
| Anzahl Blöcke | 3 |
| Temperaturstabilität | Bei 37 °C ±0.1 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | Im Block bei 37 °C ±0.1 °C; im Block bei 130 °C ±1 °C |
| Mehr anzeigen |