Learn More
Cole-Parmer™ BH-200-Serie Stuart Trockenblockheizung
Artikelnummer. 12087204
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Dual-Steuerung Digital
Anzahl Blöcke:
2
3
Temperaturbereich (metrisch):
50 bis 200 °C
Umgebungstemperatur +8 bis 130 °C
Umgebungstemperatur +8 bis 200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Anzahl Blöcke Temperaturbereich (metrisch) unitSize
12087204 Analog 2 Umgebungstemperatur +8 bis 130 °C 1 Stück
11476568 Digital 2 Umgebungstemperatur +8 bis 130 °C 1 Stück
12097204 Digital 3 Umgebungstemperatur +8 bis 130 °C 1 Stück
11486568 Digital 2 Umgebungstemperatur +8 bis 200 °C 1 Stück
11496568 Digital 3 Umgebungstemperatur +8 bis 200 °C 1 Stück
11406578 Dual-Steuerung Digital 2 Umgebungstemperatur +8 bis 130 °C -
11920925 Dual-Steuerung Digital 2 50 bis 200 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12087204 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3661001
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BH-200-Serie Stuart Der Trockenblockheizer ermöglicht das präzise Erhitzen von Röhrchen und Mikrotiterplatten.
  • Die Warnleuchte für Überhitzung leuchtet auf, wenn die Blocktemperatur über 50 °C °liegt.
Trockenblockheizgeräte sind für das präzise Erhitzen von Reagenzgläsern, Mikrozentrifugenröhrchen, Küvetten und Mikrotiterplatten konzipiert. Die große thermische Masse der Aluminiumblöcke ermöglicht eine sehr genaue und stabile Temperaturregelung. Die Angabe „Anzahl der akzeptierten Blöcke“ bezeichnet die Anzahl der von jedem Heizgerät akzeptierten Blöcke mit einheitlicher Breite. Ein Heizelement, das zwei Blöcke einfacher Breite aufnimmt, kann auch einen Block doppelter Breite aufnehmen.
Spezifikation
Reglertyp Analog
Beschreibung Robuste Bauweise mit einfacher analoger Temperatureinstellung.
Zur Verwendung mit (Geräte) Analoger Blockheizung
Aufnahmevermögen Heizblöcke
Material Metall
No. of Places 2 Blöcke
Steckertyp USA
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +8 bis 130 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 100 °C in < 12 Min.
Anzahl Blöcke 2
Temperaturstabilität Bei 37 °C ±0.1 °C
Temperaturgleichförmigkeit Im Block bei 37 °C ±0.1 °C, im Block bei 130 °C ±1 °C
Breite (angloamerikanisch) 9,3 in.
Breite (metrisch) 235 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 115 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 11 in.
Tiefe (metrisch) 280 mm
Gewicht (metrisch) 2.1 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 300 w
Frequenz 50 Hz