Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Erlen Stuart SF1 Rührwerk
Artikelnummer. 11496528
Click to view available options
Orbit:
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11496528
Marke: Cole-Parmer™ SF1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzeugt eine starke Mischbewegung durch die Simulation des Schüttelns per Hand. Der Bibby Scientific™ Stuart™ Kolbenschüttler kann über lange Zeit eingeschaltet bleiben und ermüdet nicht! Daher wird dieser Schüttler hauptsächlich für länger andauernde Schüttelvorgänge genutzt.
Erzeugt eine starke Mischbewegung durch die Simulation des Schüttelns per Hand. Er ist insbesondere für Anwendungen geeignet, bei denen längeres Schütteln erforderlich ist, da er ständig eingeschaltet bleiben kann und nicht ermüdet! Robuste Verarbeitung, mit Gummifüßen zur Vibrationsdämpfung und Verhinderung unerwünschter Bewegungen auf dem Tisch. Analoge Zeitschaltuhr von 10 bis 60 Minuten und Handnotbetätigung. Elektronische Rückkopplungssteuerung gewährleistet eine konstante Drehzahl unabhängig von der Last.
  • Hält bis zu acht Kolben oder Flaschen mit einer Kapazität von bis zu 500 ml.
  • Kräftige Schüttelwirkung
  • Zeitgesteuerter Betrieb oder Dauerbetrieb
  • Robuste Konstruktion, ideal für Extraktionen
  • Geliefert mit zwei Seitenarmen, acht Klammern und Inbusschlüssel. 
Spezifikation
Orbit 1,5 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 80 bis 800 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 50 W
Produkttyp Rührwerk
Höhe (metrisch) 240 mm
Breite (metrisch) 780
Gewicht (metrisch) 8,3 kg
Modell SF1
Zeitschaltbereich 10 bis 60 min mit manueller Überschreibung