Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Flache Badabdeckung
Artikelnummer. 12717969
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 l-Bad
18 l und 26 l-Bad
48 l-Bad
8 l-Bad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12717969
Marke: Cole-Parmer™ 1212289
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Techne Bäder und Umwälzthermostate
  • Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
  • Hergestellt aus Edelstahl und für 8 l-Bäder erhältlich, um Verdampfungsverluste zu verhindern.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 l-Bad