Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Flacher Deckel
Artikelnummer. 12737969
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 l-Bad
18 l und 26 l-Bad
48 l-Bad
8 l-Bad
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12737969 48 l-Bad 1 Stück
12717969 12 l-Bad 1 Stück
12727969 18 l und 26 l-Bad 1 Stück
12707969 8 l-Bad 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12737969 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 1212294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 €
    250.59 € / 1 Stück
    Sparen 22.41 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Techne Bäder und Umwälzthermostate
  • Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
  • Hergestellt aus Edelstahl und für 8 l-Bäder erhältlich, um Verdampfungsverluste zu verhindern.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 48 l-Bad