Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Gelierungstimer
Beschreibung
- 2 digitale Modelle erhältlich: 1 opm und 10 opm (Oszillation pro Minute)
- Lieferung mit 1x wiederverwendbarem Edelstahlkolben (22 mm Durchmesser)
- Stoppt automatisch, wenn eine Gelierung auftritt
- Anwenderfreundliche Drucktasten mit heller LED-Anzeige
- Die Edelstahlkolben sind für eine einfache Reinigung abnehmbar
- Es sind Einwegkolben aus Glas erhältlich
- Es sind Probenbehälter aus Aluminium mit Schraubverschlüssen erhältlich
- 3 Jahre Garantie
- Kann für eine einfache Handhabung auf einem Retortenständer montiert werden
- Retortenständer und Klemme werden nicht mit dem Gelierungs-Timer geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gelierungszeitgeber |
| Zeitbereich | 9999 min. |
| Alarms | Akustischer Alarm |
| Genauigkeit | ±2% |
| Auflösung | 1 min. |
| Display | LED |
| Schritten | 1 Min. |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B x H) | 94 x 69 x 119 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 3.7 in. |
| Mehr anzeigen |