Learn More
Cole-Parmer™ WS-100-Serie Stuart™ Wasser destilliert
Artikelnummer. 12068990
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220 V
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
12068990 220 V 1 Stück
13145990 240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12068990 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 9929506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 €
    1605.28 € / 1 Stück
    Sparen 279.72 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speichern Sie mit der WS-100-Serie Kosten, während Sie eine hohe Leistung beibehalten Stuart Wasser destilliert.
  • Zwei unabhängige Thermometer verhindern eine Überhitzung.
  • Verfügt über einen stabilen Metallrahmen für die Wand- oder Laborarbeiten.
  • Direkt mit Leitungswasser verwenden.
  • Dieses einfache, wirtschaftliche Wasserdestillationsgerät ist bestens für allgemeine Labor- und Schulungsdestillationen geeignet.
  • Wasserboiler und Kühlschrank aus biologischem Glas liefern Destillate mit höchster Reinheit.
  • Das einzigartige Kondensordesign stellt sicher, dass die Tropfen des destillierten Wassers über einen längeren Zeitraum mit der Kühlschlange in Kontakt bleiben, was zu maximaler Energieübertragung und sofort kaltem destilliertem Wasser führt.
  • Kondensor mit Röhrenpolypen und 3/8-in.-Kunststoff-Anschlüssen. Die ID-Schlauch-Durchführungen ermöglichen einen schnellen und sicheren Schlauchwechsel, ohne dass Glasgeräte zerbrochen werden könnten.
  • Entkalken Sie die Proben ganz einfach, ohne die Glasgeräte zerlegen zu müssen, indem Sie den integrierten Säurezugabetnichter und den Ablaufablauf verwenden.
  • Die dauerhafte, verchromte Metallplatte wird durch zwei Sicherheitsthermostat geschützt.
Spezifikation
Produkttyp Merit Wasserdestillationsgerät
Ausgangsflussrate 4 L
Elektrische Anforderungen 220/240 V 50/60 Hz 3 kW
Frequenz 50/60 Hz
Phase 1
Spannung 220 V
Inlet Water Temperature (Metric) 25 bis 35 °C
Modell W4000/EURO
Tiefe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Tiefe (metrisch) 150 mm
Höhe (angloamerikanisch) 17,7 in.
Höhe (metrisch) 450 mm
Breite (angloamerikanisch) 19,7 in.
Breite (metrisch) 500 mm